missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dijkstra Vereenigde Glas 400ml WH Weißglas 80mm (VE=12 st. )

Marke:  Dijkstra Vereenigde LV2225

Glas 400ml WH Weißglas 80mm (VE=12 st. )

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.96000kg

Artikelnummer. 10367414

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen