Learn More
Poeppelmann™ Gewindestopfen
Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und angloamerikanischen Gewinden. Die Peoppelmann Kapsto™ Schraubstopfen verfügen über einen leicht zu fassenden Kopf für manuelle Montage.
Marke: Poeppelmann™ 70003710000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HDPE
- DIN EN ISO 228-1
- Kann für einige Anwendungen mit einem Schraubendreher verwendet werden
Spezifikation
DIN EN ISO 228-1 | |
HDPE | |
100 Packung |
Verschlussschraube | |
Gelb | |
1/8 |