Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
74.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit weitem Hals.
- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 54 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |