missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Schrauben mit zylindrischem Kopf

Artikelnummer. 15574034
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15574034 30 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15574034 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. H112822
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schrauben mit zylindrischem Kopf aus PTFE

  • Ähnlich der DIN 125-1
  • Verpackungseinheit: 10 Stück.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Höhe (metrisch) 10 x 5 mm
Farbe Weiß
Flexibility Starr
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.