Beschreibung
Schalldämpfer für Labconco Scrollpumpen filtern Abgase und reduzieren gleichzeitig das Geräusch der Abgaspumpe. Außerdem wird dadurch verhindert, dass Dichtungsstaub die Umwelt verunreinigt. Das schallabsorbierende Element ist austauschbar. Beinhaltet Filter, Zentrierring und Klemme zur Befestigung am Abgasauslass.
Spezifikation
Spezifikation
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | 2.0 lb. |
| Versandgewicht (metrisch) | 0.9 kg |
| Enthält | Filter, Zentrierring und Klemme zum Befestigen am Auslassauslass |
| Zur Verwendung mit | Scroll Vakuumpumpe |
| Pumpentyp | Vakuumpumpe |