missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCTR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16693285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16693285 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16693285 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5106853

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SCTR.

The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor and belongs to the glucagon-VIP-secretin receptor family. It binds secretin which is the most potent regulator of pancreatic bicarbonate, electrolyte and volume secretion. Secretin and its receptor are suggested to be involved in pancreatic cancer and autism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCTR
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Sctr
Gen-Zugriffsnummer P47872
Gen-Alias 6530402O03Rik; MYOP; pancreatic secretin receptor; Sctr; SCT-R; Secretin receptor; SR
Gensymbole Sctr
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SCTR(Accession P47872), corresponding to amino acid residues R105-V155.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6344
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.