missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SD 1008, Tocris Bioscience™

JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 303510

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412274

  • 194.04 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

960201-81-4
329.352
(1R,5R,6R,7S)-rel-4-Oxo-8-(phenylmethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-6,7-dicarboxylic acid 6,7-dimethyl ester
dimethyl (1R,5R,6R,7S)-8-benzyl-4-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-6,7-dicarboxylate
C18H19NO5
PYZQFEIRZQYUJQ-MIGQKNRLSA-N
90488797
COC(=O)C1C2C=CC(=O)C(C1C(=O)OC)N2CC3=CC=CC=C3

Spezifikation

10mg
960201-81-4
(1R,5R,6R,7S)-rel-4-Oxo-8-(phenylmethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-6,7-dicarboxylic acid 6,7-dimethyl ester
COC(=O)C1C2C=CC(=O)C(C1C(=O)OC)N2CC3=CC=CC=C3
329.352
329.35
SD 1008
C18H19NO5
PYZQFEIRZQYUJQ-MIGQKNRLSA-N
dimethyl (1R,5R,6R,7S)-8-benzyl-4-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-6,7-dicarboxylate
90488797
>99%
Videos
Dokumentation