Learn More
Invitrogen™ Humanes SDPR, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1564
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SDPR Synthetisches Peptid, PEP-1564, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem SDPR überein. PEP-1564 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34521 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
8436 | |
gereinigt | |
Human SDPR | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O95810 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
CAVIN2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |