Learn More
Cytiva SE 400 Vertical Slab Gel Unit
Artikelnummer. 11300502 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
500 VDC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
11300502 500 VDC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11300502 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 80615524
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
For use in molecular characterisation, purity confirmation and quantitative determination. Cytiva SE 400 Vertical Slab Gel Unit is injection-moulded of tough, impact-resistant plastics to withstand rigours of daily lab use.
  • Sturdier vertical slab gel unit was designed with durability
  • Secure vertical slab electrophoresis units with many of conveniences of SE 600 series units
  • Rugged injection-molded construction for easy assembly and durability in high-use labs
  • Built-in casting stand seals sandwiches leak-free without tape
  • Plates, clamps, spacers and combs are interchangeable with SE 600 series units
  • SE 400 Vertical Units run one 16cm gel or two gels with accessory divider plate
  • Convenient casting stand for single gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Fulfills valid directives and standards when used within the conditions specified in the user manual. Product must be used in the same state as it was delivered from Cytiva. Connected only to other CE labeled Cytiva modules or other products as recommended.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molecular characterisation, purity confirmation and quantitative determination
Gelgröße 16 cm
Running Time 3 to 5 hr.
Typ Slab Gel Vertical Unit, Complete
Enthält One Set of Glass Plates (18 x 16 cm), 2 Clamp Assemblies, 2 Cams, 15-Well Comb, and 2 Spacers (1.5 mm)
Modell SE400-15-1.5
Anzahl Gele Max. 2
Anzahl Wells 15
Menge Je 1
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 45°C
Max. Volumen (metrisch) untere Pufferkammer 350 mL
Min. Volumen (metrisch) untere Pufferkammer 150 mL
Probenvolumen (metrisch) Buffer volume:350 mL (Minimum upper buffer volume)150 mL (Minimum lower buffer volume) 350 mL (Maximum lower buffer volume)
Volumen (metrisch) obere Pufferkammer 350 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.2 kg
Spannung 500 VDC
Wirkleistung <20 w