Learn More
SE 563, TRC
Artikelnummer. 30428415
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428415 100 mg
30414151 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS211300100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174819-21-7
Summenformel C22 H17 Cl F3 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 435.82
Synonym 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (4S)-, 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI), 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (S)-, SE 563
IUPAC-Name (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-3,1-benzoxazin-2-one
SMILES COc1ccc(CN2C(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c4cc(Cl)ccc24)C(F)(F)F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SE 563
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClF3NO3/c1-29-17-7-4-15(5-8-17)13-27-19-9-6-16(23)12-18(19)21(22(24,25)26,30-20(27)28)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14H,2-3,13H2,1H3/t21-/m0/s1
Formelmasse 435.0849