Learn More
Tocris Bioscience™ SEA 0400
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18779016
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18779016 50 mg 50 Milligramm
18725806 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18779016 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6164/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor.
SEA 0400 is a potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. Inhibits NCX activity in rat astrocytes, microglia and cultured neurons, canine cardiac sarcolemmal vesicles and rat cardiomyocytes (IC50 values are 5 and 8.3, 33, 90 and 92 nM, respectively). Reduces infarct volumes and exhibits protective effects against myocardial ischemia in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hemmstoff
Zielproteine Na+/Ca2+ Exchanger
CAS 223104-29-8
Summenformel C21H19F2NO3
Formelmasse 371.38g/mol
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors
Menge 50 mg
Nur für Forschungszwecke