Learn More
Labconco™ Verschlussbördelzange
Zur Befestigung abreißbarer Aluminiumdichtungen.
1245.00 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15193065
|
Labconco™
7578000 |
13 mm |
1245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15103075
|
Labconco™
7578100 |
20 mm |
1245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sichere Abreißverschlüsse aus Aluminium auf Serumflaschen
- Erhältlich mit Korken mit 13 oder 20 mm