Learn More
Labconco™ Verschlussbördelzange
Zur Befestigung abreißbarer Aluminiumdichtungen.
Marke: Labconco™ 7578000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
- Sichere Abreißverschlüsse aus Aluminium auf Serumflaschen
- Erhältlich mit Korken mit 13 oder 20 mm
Spezifikation
13 mm |