Learn More
Sebacinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021710
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-20-6
C10H18O4
202.25
MFCD00004440
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
5192
CHEBI:41865
Decandisäure
C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-20-6
C10H18O4
202.25
MFCD00004440
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
5192
CHEBI:41865
Decandisäure
C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Sebacic acid is used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics and candles. It is also used as intermediates in antiseptics, aromatics and painting materials. It is used in the synthesis of poly(glycerol sebacate) and novel bio-nylon. It finds application as adhesives, corrosion inhibitors and solvents. Its derivative, diethyl Sebacate is used in plastics manufacturing and engineering, as well as drug delivery procedures through the use of biodegradable encapsulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decandisäure wird als Monomer für Nylon 610, Plastifizierer, Schmierstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Kosmetika und Kerzen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in Antiseptika, Aromaten und Lackiermaterialien verwendet. Es wird bei der Synthese von Poly(Glycerinsebacat) und neuartigem Bio-Nylon eingesetzt. Es findet Anwendung in Klebstoffen, Korrosionshemmern und Lösungsmitteln. Sein Derivat Diethylsebacat wird in der Kunststoffherstellung und -entwicklung sowie bei der Arzneimittelverabreichung mittels biologisch abbaubarer Kapselungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sebacic acid
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Dichte 1.271
Siedepunkt 295°C (100 mmHg)
Flammpunkt 220°C (428°F)
Strukturformel HO2C(CH2)8CO2H
Menge 100 g
Beilstein 1210591
Merck Index 14,8415
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) ≥98%