Learn More
2-Butanol, 99+%, für Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10590594 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10125040 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 220290025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butanol
Schmelzpunkt -115.0°C
Namenshinweis For analysis
Dichte 0.8100g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 24°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.81
Strukturformel C2H5CH(OH)CH3
Viskosität 4.2 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Siedepunkt 99.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch