missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Secretin (rat)
Beschreibung
Secretin (rat) is a gastrointestinal peptide that stimulates pancreatic and biliary secretion. Also thought to play a role in the regulation of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis.
Secretin (human) also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 0.95 |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Menge | 5 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?