missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Secretogranin V Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
Acts as a molecular chaperone for PCSK2/PC2, preventing its premature activation in the regulated secretory pathway. Binds to inactive PCSK2 in the endoplasmic reticulum and facilitates its transport from there to later compartments of the secretory pathway where it is proteolytically matured and activated. Also required for cleavage of PCSK2 but does not appear to be involved in its folding. Plays a role in regulating pituitary hormone secretion. The C-terminal peptide inhibits PCSK2 in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Secretogranin V |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.15 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | SCG5 |
| Gen-Zugriffsnummer | P05408, P12961, P27682 |
| Gen-Alias | 7B2, Neuroendocrine protein 7B2, P7B2, Pituitary polypeptide, SCG5, Secretogranin 5, Secretogranin V, secretogranin V (7B2 protein), SGNE1, SgV |
| Gensymbole | SCG5 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?