missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Secretogranin V Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7088243 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16897353 20 μL 20 Mikroliter
16887353 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16897353 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 107611AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Acts as a molecular chaperone for PCSK2/PC2, preventing its premature activation in the regulated secretory pathway. Binds to inactive PCSK2 in the endoplasmic reticulum and facilitates its transport from there to later compartments of the secretory pathway where it is proteolytically matured and activated. Also required for cleavage of PCSK2 but does not appear to be involved in its folding. Plays a role in regulating pituitary hormone secretion. The C-terminal peptide inhibits PCSK2 in vitro.

Spezifikation

Antigen Secretogranin V
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen SCG5
Gen-Zugriffsnummer P05408, P12961, P27682
Gen-Alias 7B2, Neuroendocrine protein 7B2, P7B2, Pituitary polypeptide, SCG5, Secretogranin 5, Secretogranin V, secretogranin V (7B2 protein), SGNE1, SgV
Gensymbole SCG5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Secretogranin V Fusion Protein Ag1107
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20394, 25719, 6447
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.