Learn More
3M™ SecureFit Schutzbrille mit Antifog-Beschichtung
Artikelnummer. 15787727
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
+1.5 Dioptrien
+2.0 Dioptrien
+2.5 Dioptrien
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
15787727 +2.5 Dioptrien 1 Stück
15777727 +1.5 Dioptrien 1 Stück
15797727 +2.0 Dioptrien 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15787727 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100114613
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ SecureFit™ Schutzbrillen passen die Bügel natürlich an individuelle Kopfgrößen an, was eine auf jede Person abgestimmte Passung ermöglicht
Der Augenschutz ist wichtig, um Ihre Augen zu schützen und ein gesundes Sehvermögen zu erhalten. Nach Angaben des Bureau of Labour Statistics trugen fast drei von fünf Arbeitern, die Augenverletzungen erlitten hatten, zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Augenschutz. Das Tragen der richtigen Schutzbrille für die Aufgabe und für die individuellen Bedürfnisse des Arbeitnehmers ist wichtig
  • Passt die Bügel natürlich an individuelle Kopfgrößen an, um eine individuelle Anpassung an jede Person zu ermöglichen
    • Die selbstanpassende Funktion wird durch die von ’3M entwickelte Pressure Diffusion Temple Technology ermöglicht – eine neue Konstruktion ohne bewegliche Teile und ohne Einstellmöglichkeiten.
    • Entwickelt, um Druck über den Ohren zu diffundieren
    • Gläser passen sich automatisch den Kopf- und Gesichtsmerkmalen des Trägers an
  • Die klare, zum Beschlagschutz Antifog-beschichtete Polycarbonat-Linse absorbiert UV-Licht zu 99,9 % und verfügt über einen Lesediopter, der Personen hilft, die Schwierigkeiten beim Lesen kleiner Buchstaben haben oder filigrane Detailarbeiten erledigen müssen.
  • Erfüllt die Anforderungen der CSA Z94.3-2007 und ANSI Z87.1-2010.
  • Wiegt weniger als 1 Unze
  • Langlebig
  • Eng anliegende Passform, welche die Brille sicher an ihrem Platz hält, während der Träger nach oben und unten oder von einer Seite zur anderen schaut. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die Brille aufgrund der Kopfbewegung häufig neu zu positionieren.
  • Flexibel
  • Bequeme und persönliche Passform
  • Helfen Sie, die Kosten für die Bestückung mehrerer Rahmengrößen am Arbeitsplatz zu vermeiden, um unterschiedliche Personen zu versorgen
  • Die Antifog-Beschichtung der Gläser trägt dazu bei, die Gefahr des Beschlagens in heißen und feuchten Umgebungen zu verringern, die Sicht zu erhalten und die Notwendigkeit zu reduzieren, die Gläser zu entfernen, um Feuchtigkeit von den Gläsern abzuwischen
  • Stoßfeste Polycarbonat-Linsen absorbieren UVA- und UVB-Strahlen bis zu 380 nm zu 99,9 %.
  • Erfüllen Sie die Anforderungen der CSA Z94.3-2007 und ANSI Z87.1-2010
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Beschreibung 3M SF425AF
Rahmenfarbe Schwarz, Grün
Vergrößerungsleistung +2.5 Dioptrien
Anzahl pro Packung Je 1
Größe Universal