Learn More
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER 24MM NAT. GAS GAS
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11719787
  • 118.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten, keine Stromversorgung erforderlich
  • Aus Messing, vernickelt
  • Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
  • Nicht mit Luftregler ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
Meker-Sicherheitsbrenner
Butan, Propan, Flüssiggas
Verbraucht 80 l/h
160 mm
T-Tine-Verbindungsstück
Messing
24 mm