Learn More
Kinematica™ Sicherheitsdeckel für Mischaufsatz
Shop All Kinematica Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mischaufsatz MBA 1000
Mischaufsatz MBA 250
Mischaufsatz MBA 500
Höhe (metrisch):
128 mm
149 mm
228 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Sicherheitsdeckel |
| Höhe (metrisch) | 128 mm |
| Material | Schutzglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mischaufsatz MBA 250 |