Learn More
Thermo Scientific™ I Chem BacT-Flaschen mit Security-Snap-Verschluss
Beschreibung
Thermo Scientific™ I-Chem Field-Ready Kunststoffbehälter sind steril und erfüllen alle Anforderungen an Probengefäße für die Mikrobiologie, wie im “EPA-Handbuch für die Zertifizierung von Laboren für die Analyse von Trinkwasser (Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water) festgelegt
Vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Herstellung erfüllen die Thermo Scientific I-Chem Verfahren die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegten Qualitätsanforderungen. Die I-CHEM Spezifikationen garantieren, dass die Produkte die von der EPA festgelegten Analytenspezifikationen erfüllen. Alle I-CHEM zertifizierten™; Produkte erfüllen die spezifischen Kriterien für flüchtige und halbflüchtige Stoffe, Metalle und Pestizide/PCBs.
- Flip-Top-Flasche aus Polypropylen mit Verschlussdeckel
- Ungiftig, keine Autofluoreszenz
- Entwickelt für die Wasseranalyse von Proben auf gesamtcoliforme und fäkalcoliforme Bakterien
- Zertifizierte Sterilität
- Erhältlich vorgefüllt mit einer 10 mg-Tablette Natriumthiosulfat (Na2S2O3) zur Probenentchlorung oder ohne Tablette für ungechlortes Wasser
- Fülllinie bei 100 ml (±2,5 ml)
- Ein (1) voller Zoll Gasraum über der Fülllinie erleichtert das Mischen
- Das Abreißsiegel weist vor dem Öffnen der Flasche auf die intakte Sterilität hin.
- Das manipulationssicher verschlossene Versiegelungsband sichert den Security-Snap Deckel, bietet Manipulationssicherheit und eliminiert das Risiko versehentlichen Öffnens nach der Probenahme und während des Transports zum Labor.
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
- Zertifiziert steril
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 120 ml |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 46mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,74 in. |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Kapazität (metrisch) | 120mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 Unzen |
Zertifizierungsparameter | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | HDPE-Flasche |
Mehr anzeigen |