Learn More
Selenophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758746
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
288-05-1
C4H4Se
131.04
MFCD00075487
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
selenophen, selenophene, acmc-1cr2h
136130
CHEBI:30857
Selenophen
C1=C[Se]C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
288-05-1
C4H4Se
131.04
MFCD00075487
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
selenophen, selenophene, acmc-1cr2h
136130
CHEBI:30857
Selenophen
C1=C[Se]C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Selenophene
Schmelzpunkt -38.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5200g/mL
Siedepunkt 109.9°C to 110.1°C (752.0 mmHg)
Flammpunkt −2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5790 to 1.5810
Menge 2.5 g
UN-Nummer 1992
Relative Dichte 1.52
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: azeotrope with water, soluble in all organic solvents
Formelmasse 131.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig