Learn More
Selenourea, 99.97 % (Metallbase), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050405
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
630-10-4
CH3N2Se
122.02
MFCD00008065
ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
6327594
$l^{1}-Selanylmethanimidamid
C(=N)(N)[Se]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
630-10-4
CH3N2Se
122.02
MFCD00008065
ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
6327594
$l^{1}-Selanylmethanimidamid
C(=N)(N)[Se]
Selenourea is used in the synthesis of selenium heterocycles, which exhibit anti-inflammatory and anti-tumor activity. It acts as an effective ligand and form complexes with transition metals and metalloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Selenourea
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Farbe Weiß bis Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Verpackung Ampulle
Menge 1 g
UN-Nummer UN3283
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 123.02
Reinheit (%) 99.97%
Physikalische Form Pulver