Learn More
Selensäure, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11337007
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7783-00-8
H2O3Se
128.98
MFCD00011331
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
1091
CHEBI:26642
Selensäure
O[Se](O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7783-00-8
H2O3Se
128.98
MFCD00011331
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
1091
CHEBI:26642
Selensäure
O[Se](O)=O
Selenous acid is used in steel guns, wherein it changes the color of the steel from silver-grey to blue-grey. It serves as an important component of the Mecke reagent, which is utilized for drug testing. It acts as a source of selenium. It acts as a reagent for alkaloids and an oxidizing agent. Further, it is used in labeling radiopharmaceuticals. It is involved in the organic synthesis for the preparation of glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Selenous acid
Schmelzpunkt 70 °C (Zersetzung)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100g
Physikalische Form Kristalline Aggregate
UN-Nummer UN3290
Merck Index 14,8430
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 128.97
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™