Learn More
Selexipag, TRC
Artikelnummer. 30412216
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412216 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2531505MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selexipag
CAS 475086-01-2
Summenformel C26H32N4O4S
Menge 5 mg
Synonym Acetamide','2-[4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)-, Acetamide','2-[4-[(5,6-diphenylpyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)- (9CI), 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, 2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT 293987, NS 304, Selexipag, Uptravi
InChI-Formel InChI=1S/C26H32N4O4S/c1-20(2)30(16-10-11-17-34-19-24(31)29-35(3,32)33)23-18-27-25(21-12-6-4-7-13-21)26(28-23)22-14-8-5-9-15-22/h4-9,12-15,18,20H,10-11,16-17,19H2,1-3H3,(H,29,31)
SMILES CC(C)N(CCCCOCC(=O)NS(=O)(=O)C)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)-propan-2-ylamino]butoxy]-N-methylsulfonylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 496.62
Formelmasse 496.2144