Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, stark haftende Vinyl-Etiketten zum Umwickeln von Drähten und Kabeln für M6/M7-Drucker
Beschreibung
- Zuverlässige, langfristige Haftung an Drähten mit kleinem Durchmesser
- Haftet auch in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Starke Haftung auf einer Vielzahl von Kabelummantelungsmaterialien, einschließlich Teflon™ , Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC
- Verfügt über eine weiße, bedruckbare Fläche und eine transparente Laminierungsschicht, die den Druck schützt.
- Ideal für Schaltschränke, elektrische Verteilerkästen, Kabelbäume, Datenkommunikations- und Kabelkennzeichnung
- Hergestellt aus B-417 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Klar, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |