Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, stark haftende Vinyl-Etiketten zum Umwickeln von Drähten und Kabeln für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17888024
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,75 x 0,5 in.
0,75 x 1 in.
1 x 0,5 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
1,25 x 1 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
2,5 x 1 in.
3,15 x 1,938 in.
4 x 1 in.
4 x 1,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
80 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
250 Stück
500 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) unitSize
17888024 0,75 x 0,5 in. M710, BMP71 19,05 mm 500 Stück
17878774 0,75 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm 1 Stück
17817914 0,75 x 1 in. M710, BMP71 19,05 mm 250 Stück
17819194 1 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm 1 Stück
17828894 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm 1 Stück
17897974 1 x 1 in. M710, BMP71 25,4 mm 250 Stück
17897904 1,5 x 0,5 in. M710, BMP71 38,1 mm 500 Stück
17889114 1,5 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm 1 Stück
17827944 1,5 x 1 in. M710, BMP71 38,1 mm 250 Stück
17848864 1,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm 1 Stück
17887984 1,5 x 1,5 in. M710, BMP71 38,1 mm 250 Stück
17888724 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm 1 Stück
17877904 1,25 x 1 in. M710, BMP71 31,75 mm 250 Stück
17828944 1 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm 1 Stück
17838974 2,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 63,5 mm 1 Stück
17848034 2,5 x 1 in. M710, BMP71 63,5 mm 100 Stück
17897984 3,15 x 1,938 in. M710, BMP71 80 mm 100 Stück
17868814 4 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm 1 Stück
17828814 4 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm 1 Stück
17868054 4 x 1,5 in. M710, BMP71 101,6 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17888024 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170484
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten mit hoher Haftkraft sind für raue Bedingungen geeignet, einschließlich Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Leitungen mit kleinem Durchmesser und neueren Drahtummantelungsmaterialien.
  • Zuverlässige, langfristige Haftung an Drähten mit kleinem Durchmesser
  • Haftet auch in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
  • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Kabelummantelungsmaterialien, einschließlich Teflon™ , Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC
  • Verfügt über eine weiße, bedruckbare Fläche und eine transparente Laminierungsschicht, die den Druck schützt.
  • Ideal für Schaltschränke, elektrische Verteilerkästen, Kabelbäume, Datenkommunikations- und Kabelkennzeichnung
  • Hergestellt aus B-417 Vinylmaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Klar, Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.107 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,375 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm
Alternate Part Number M7-11-417