Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Kryoetiketten aus Polyester für die Laborkennzeichnung, für M6/M7 Drucker
Beschreibung
- Funktioniert gut in flüssigem Stickstoff und Autoklavenumgebungen; Temperaturbereich von -196 °C bis 130 °C (-320 °F °bis 266 °F)
- Beständig gegen Ethanol, Toluol, Isopropanol, Xylol, DMSO, 50%ige Essigsäure, 10%ige Salzsäure, 10%ige Clorox-Lösung
- Weiße bedruckbare Zone auf transparentem Polyester mit schwarzem Aufdruck
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Hergestellt aus B-461 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Klar, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |