Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtender Tyvek™ Autoklavierbeutel 1073B mit Dampfanzeige, 33 bis 38 Zoll breit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17778377 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
34 in.
36 in.
40 in.
42 in.
48 in.
60 in.
Breite (angloamerikanisch):
34 in.
36 in.
38 in.
Packungsgröße:
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17778377 34 in. 34 in. 50 Stück
17788377 40 in. 34 in. 50 Stück
17718387 36 in. 36 in. 50 Stück
17738387 42 in. 36 in. 50 Stück
17758387 48 in. 36 in. 50 Stück
17778387 60 in. 36 in. 50 Stück
17788387 40 in. 38 in. 50 Stück
17798387 48 in. 38 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17778377 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. COVMGTVKUB34X34SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der selbstabdichtende 1073B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige (Breite 33 bis 38 Zoll) ist für die Dampfsterilisation von Austauschteilen pharmazeutischer Anlagen vorgesehen. Diese Beutel werden mit dem praktischen und strapazierfähigen selbs
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Medizinische Qualität Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Der Sendung liegen Konformitätsbescheinigungen bei.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Feuchtigkeitsdurchdringungsrate Autoklavierbeutel
Anzahl pro Karton Autoklavierbeutel
Anzahl pro Packung Autoklavierbeutel
Außenverpackung Autoklavierbeutel
Innere Schutzverpackung Autoklavierbeutel
Menge Autoklavierbeutel
Beständig gegen Autoklavierbeutel
Größe Autoklavierbeutel
Sterilisationsmethode Autoklavierbeutel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Autoklavierbeutel
Temperaturbereich (metrisch) Autoklavierbeutel
Dicke (angloamerikanisch) Autoklavierbeutel
Abmessungen (L x B) Autoklavierbeutel
Länge (angloamerikanisch) 34 in.
Breite (angloamerikanisch) 34 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Autoklavierbeutel
Durchmesser (metrisch) Autoklavierbeutel
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (metrisch) 31,5 l
Länge (metrisch) 86,4 cm
Breite (metrisch) 86,4 cm
Dicke (metrisch) Autoklavierbeutel