Learn More
- Home
- Products
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Autoklavenbeutel
- Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtend 1421B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige, 24 bis 62 in. Weit
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtend 1421B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige, 24 bis 62 in. Weit
Artikelnummer. 30020015
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 34 in.
16 x 30 in.
16 x 44 in.
20 x 30 in.
24 x 24 in.
24 x 36 in.
24 x 40 in.
28 x 26 in.
28 x 28 in.
28 x 30 in.
28 x 36 in.
30 x 24 in.
30 x 30 in.
32 x 28 in.
32 x 32 in.
34 x 26 in.
34 x 28 in.
34 x 34 in.
36 x 24 in.
36 x 30 in.
36 x 36 in.
38 x 38 in.
40 x 24 in.
40 x 40 in.
42 x 36 in.
42 x 42 in.
44 x 28 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
46 x 36 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 40 in.
48 x 48 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
52 x 24 in.
54 x 50 in.
56 x 34 in.
60 x 30 in.
60 x 36 in.
60 x 40 in.
62 x 24 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
72 x 36 in.
72 x 40 in.
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
250 Stück
49 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020015 | 52 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020018 | 34 x 34 in. | 250 Stück |
| 30020029 | 32 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020037 | 12 x 34 in. | 250 Stück |
| 30020048 | 54 x 50 in. | 100 Stück |
| 30020075 | 16 x 44 in. | 250 Stück |
| 30020095 | 62 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020096 | 44 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020097 | 48 x 48 in. | 125 Stück |
| 30020101 | 16 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020104 | 24 x 36 in. | 250 Stück |
| 30020108 | 34 x 26 in. | 250 Stück |
| 30020125 | 72 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020132 | 40 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020136 | 60 x 30 in. | 100 Stück |
| 30020140 | 64 x 48 in. | 100 Stück |
| 30020143 | 40 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020145 | 72 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020148 | 20 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020170 | 28 x 36 in. | 250 Stück |
| 30020190 | 50 x 44 in. | 125 Stück |
| 30020197 | 30 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020205 | 36 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020208 | 60 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020212 | 36 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020226 | 64 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020240 | 44 x 42 in. | 125 Stück |
| 30020248 | 50 x 48 in. | 125 Stück |
| 30020255 | 36 x 36 in. | 250 Stück |
| 30020270 | 28 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020275 | 42 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020278 | 46 x 26 in. | 250 Stück |
| 30020284 | 48 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020292 | 46 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020298 | 60 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020299 | 24 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020301 | 34 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020302 | 28 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020312 | 28 x 26 in. | 250 Stück |
| 30020339 | 38 x 38 in. | 125 Stück |
| 30020341 | 48 x 32 in. | 125 Stück |
| 30020342 | 48 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020343 | 24 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020350 | 56 x 34 in. | 125 Stück |
| 30020363 | 42 x 42 in. | 125 Stück |
| 30020364 | 50 x 62 in. | 125 Stück |
| 30020367 | 30 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020379 | 48 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020382 | 32 x 32 in. | 250 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
30020015
Lieferant
Keystone Cleanroom Products
Lieferanten-Nr.
6STK2452SS
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten |
| Enthält | Indikator für Dampfsterilisation |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Bis zu 250 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 125 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 5,3 mil |
| Abmessungen (L x B) | 52 x 24 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 52 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Produkttyp | Autoklavierbeutel |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,97 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 34 L |
| Länge (metrisch) | 132 cm |
| Breite (metrisch) | 61 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.13 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |