Learn More
- Home
- Products
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Autoklavenbeutel
- Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtend 1421B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige, 24 bis 62 in. Weit
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtend 1421B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Dampfanzeige, 24 bis 62 in. Weit
Code produit. 30020299
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
12 x 34 in.
16 x 30 in.
16 x 44 in.
20 x 30 in.
24 x 24 in.
24 x 36 in.
24 x 40 in.
28 x 26 in.
28 x 28 in.
28 x 30 in.
28 x 36 in.
30 x 24 in.
30 x 30 in.
32 x 28 in.
32 x 32 in.
34 x 26 in.
34 x 28 in.
34 x 34 in.
36 x 24 in.
36 x 30 in.
36 x 36 in.
38 x 38 in.
40 x 24 in.
40 x 40 in.
42 x 36 in.
42 x 42 in.
44 x 28 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
46 x 36 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 40 in.
48 x 48 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
52 x 24 in.
54 x 50 in.
56 x 34 in.
60 x 30 in.
60 x 36 in.
60 x 40 in.
62 x 24 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
72 x 36 in.
72 x 40 in.
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
125 Stück
250 Stück
49 product options available for selection
| Code produit. | Abmessungen (L x B) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020299 | 24 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020015 | 52 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020018 | 34 x 34 in. | 250 Stück |
| 30020029 | 32 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020037 | 12 x 34 in. | 250 Stück |
| 30020048 | 54 x 50 in. | 100 Stück |
| 30020075 | 16 x 44 in. | 250 Stück |
| 30020095 | 62 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020096 | 44 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020097 | 48 x 48 in. | 125 Stück |
| 30020101 | 16 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020104 | 24 x 36 in. | 250 Stück |
| 30020108 | 34 x 26 in. | 250 Stück |
| 30020125 | 72 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020132 | 40 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020136 | 60 x 30 in. | 100 Stück |
| 30020140 | 64 x 48 in. | 100 Stück |
| 30020143 | 40 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020145 | 72 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020148 | 20 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020170 | 28 x 36 in. | 250 Stück |
| 30020190 | 50 x 44 in. | 125 Stück |
| 30020197 | 30 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020205 | 36 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020208 | 60 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020212 | 36 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020226 | 64 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020240 | 44 x 42 in. | 125 Stück |
| 30020248 | 50 x 48 in. | 125 Stück |
| 30020255 | 36 x 36 in. | 250 Stück |
| 30020270 | 28 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020275 | 42 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020278 | 46 x 26 in. | 250 Stück |
| 30020284 | 48 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020292 | 46 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020298 | 60 x 36 in. | 125 Stück |
| 30020301 | 34 x 28 in. | 250 Stück |
| 30020302 | 28 x 30 in. | 250 Stück |
| 30020312 | 28 x 26 in. | 250 Stück |
| 30020339 | 38 x 38 in. | 125 Stück |
| 30020341 | 48 x 32 in. | 125 Stück |
| 30020342 | 48 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020343 | 24 x 40 in. | 125 Stück |
| 30020350 | 56 x 34 in. | 125 Stück |
| 30020363 | 42 x 42 in. | 125 Stück |
| 30020364 | 50 x 62 in. | 125 Stück |
| 30020367 | 30 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020379 | 48 x 24 in. | 250 Stück |
| 30020382 | 32 x 32 in. | 250 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
30020299
missing translation for 'mfr'
Keystone Cleanroom Products
missing translation for 'supplierNo'
6STK2424SS
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spécification
Spécification
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Bis zu 250 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 125 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 5,3 mil |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Produkttyp | Autoklavierbeutel |
| Kapazität (metrisch) | 46.96 L |
| Länge (metrisch) | 61 cm |
| Breite (metrisch) | 61 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.13 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?