Learn More
Keystone Cleanroom Products Selbstabdichtende BHD Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17748207 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30,5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Kapazität (metrisch):
6,2 l
8,7 l
9,5 l
14 l
15 l
18 l
20 l
24 l
32 l
43 l
55 l
57 l
91 l
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) unitSize
17748207 66 x 56 cm 15 l 100 Stück
17788197 97 x 15 cm 6,2 l 100 Stück
17798197 102 x 20 cm 8,7 l 100 Stück
17788207 102 x 102 cm 43 l 50 Stück
17798207 117 x 112 cm 55 l 50 Stück
17708217 122 x 112 cm 57 l 50 Stück
17718217 147 x 147 cm 91 l 50 Stück
17728207 56 x 41 cm 9,5 l 100 Stück
17708207 112 x 20 cm 9,5 l 100 Stück
17718207 102 x 30,5 cm 14 l 100 Stück
17758207 66 x 66 cm 18 l 100 Stück
17738207 122 x 41 cm 20 l 50 Stück
17778207 81 x 71 cm 24 l 100 Stück
17768207 117 x 66 cm 32 l 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17748207 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BNW2226SS2P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann entweder als Innen- oder Außenbeutel für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Wechselteilen verwendet werden.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Hergestellt und verpackt unter kontrollierten Bedingungen ISO 8 Reinraumumgebung
  • Kein Schneiden von Material und keine Verwendung von Autoklavband erforderlich
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Wirksame 2-lagige mikrobielle Barriere (jede Lage 59,7 g/ )
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zum Verpacken mit Bio-Shield Papier
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Enthält Dampfanzeige
Material Zellulose
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 66 x 56 cm
Länge (angloamerikanisch) 26 in.
Breite (angloamerikanisch) 22 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (metrisch) 15 l
Länge (metrisch) 66 cm
Breite (metrisch) 56 cm