missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SEMA3A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15892974
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15892974 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15892974 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA567972

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse and Rat samples.

This gene is a member of the semaphorin family and encodes a protein with an Ig-like C2-type domain, a PSI domain and a Sema domain. This secreted protein can function as either a chemorepulsive agent, inhibiting axonal outgrowth, or as a chemoattractive agent, stimulating the growth of apical dendrites. In both cases, the protein is vital for normal neuronal pattern development. Increased expression of this protein is associated with schizophrenia and is seen in a variety of human tumor cell lines. Also, aberrant release of this protein is associated with the progression of Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SEMA3A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SEMA3A
Gen-Zugriffsnummer Q14563
Gen-Alias COLL1; coll-1; collapsin 1; collapsin-1; HH16; Hsema-I; Hsema-III; MGC133243; sema D; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, sec; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A; sema III; SEMA1; SEMA3A; Semad; SEMAIII; SEMAL; Semaphorin 3a; semaphorin D; semaphorin III; semaphorin L; semaphorin-3A; Semaphorin-D; SemD
Gensymbole SEMA3A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from human SEMA3A.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10371
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.