missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 3A Antibody (1040525), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30030029 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30030029 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30030029 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB109031P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Semaphorin 3A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 3A in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Semaphorin 3A
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1040525
Konjugat PE
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias (semaphorin) 3A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3A, SemD
Wirtsspezies Rat
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived mouse Semaphorin 3A protein, Asn21-Lys747, Accession # O08665
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10371
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.