Learn More
Semenogelin-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen Semenogelin-1
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16895314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15916-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16885314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15916-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is the predomit protein in semen. The encoded secreted protein is involved in the formation of a gel matrix that encases ejaculated spermatozoa. The prostate-specific antigen (PSA) protease processes this protein into smaller peptides, with each possibly having a separate function. The proteolysis process breaks down the gel matrix and allows the spermatozoa to move more freely.
Spezifikation
Spezifikation
Semenogelin-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P04279
6406
Semenogelin-1 Fusion Protein Ag8717
Primary
-20°C
SEMG1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Semenogelin 1, semenogelin I, Semenogelin-1, SEMG, SEMG1, SGI
SEMG1
IgG
Antigen Affinity Chromatography