Learn More
Fisherbrand™ Semi Dry Blotter, Mini, 10x10cm
Semi dry Blotter bieten schnelle Transferzeiten bei DNA-, RNA- und Proteinblotting – in der Regel 15 bis 30 min. Sie sind für alle Blotting-Arten geeignet: Die unkomplizierten Puffer- und Einrichtungsverfahren ermöglichen Western, Southern und Northern Blotting.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Wirtschaftlicher Transfer aufgrund sehr geringer Puffervolumen
- Aufschraubbarer Deckel
- Es können Gele von 0.25 bis zu 10 mm Dicke geblottet werden
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Langlebige Elektroden (platinbeschichtete Anode und Kathode aus Edelstahl)
Spezifikation
Puffervolumen: 5mL | |
100 x 100 mm | |
0,25 bis 10 mm | |
16 cm | |
16 cm | |
7 cm |
Halbtrockener Blotter – Mini | |
1 Blot (80 x 85 mm) | |
6,2 in. | |
6,2 in. | |
2,7 in. |