Learn More
Greiner Bio-One Semi-Micro/Makroküvetten
Ideal für enzymatische Bestimmungen. Greiner Bio-One Semi-Mikro-/Makro-Küvetten werden aus kristallklarem Polystyrol gefertigt.
191.86 € - 223.66 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Länge (metrisch) | 10 mm |
Menge | 1000er-Karton |
Wavelength Range | 340 bis 900 nm |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10732752
|
Greiner Bio-One
613101 |
Semi-Mikroküvette |
223.66 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13032053
|
Greiner Bio-One
614101 |
Makroküvette |
191.86 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht steril
- Material: Kristallklares Polystyrol
- Minimale Lichtstreuung mit hoher Transmission
- Dünne Wände ermöglichen eine schnelle und gleichmäßige Temperierung, die für enzymatische Bestimmungen hilfreich ist
Spezifikation
Polystyrol | |
1000er-Karton | |
45 mm |
10 mm | |
340 bis 900 nm | |
10 mm |
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben