Learn More
Semperit™ Semperguard™ Puderfreie Comfort Schutzhandschuhe aus Nitril
Beschreibung
- Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I.
- Spezielle Nitrilformulierung mit optimierter Öl- und Fettbeständigkeit, gute Zugfestigkeit
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Problemlöser für den Einmalgebrauch zum Schutz der Hände vor Chemikalienspritzern und bei der Verarbeitung von fetthaltigen Lebensmitteln
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
- Signalblaue Farbe – geeignet für Bereiche gemäß HACCP-Standards
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | Klein |
| Dicke (angloamerikanisch) | 7,8 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Rollrand |
| Modell | 3000004106 |
| Länge (metrisch) | 240 mm |