Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xenon Schutzhandschuhe
Catalog Number p-8002731
Click to view available options
Größe:
L, 8, 9
M, 7, 8
S, 6, 7
XL, 9, 10
Die Semperguard&trade weißen latexfreien Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril sind weich, leicht und bieten ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für minimale Risiken
  • Medizinprodukt der CE-Klasse I
  • Weiche und leichte Einweg-Handschuhe mit ausgezeichnetem Tragekomfort und hohem Tastgefühl
  • Hautfreundlich: Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
  • Elegante weiße Farbe
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • In der handlichen Großpackung (200 Handschuhe in S, M, L und 180 Handschuhe in XL) für optimierte Logistik durch
    ul>
  • längere Verwendung eines Pakets – weniger häufiges Austauschen am Arbeitsplatz
  • Reduzierte Lagerlogistik – geringere Vertriebskosten durch längere Lagerintervalle
  • Weniger Verpackungsmaterial – weniger Verpackungsabfall
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe L, 8, 9
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 3000001635
Länge (metrisch) 240 mm