Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe, puderfrei
Beschreibung
- Höchster Tragekomfort und besonders einfaches Anziehen dank der speziellen Innenbeschichtung
- Sehr gute Greifeigenschaften durch die spezielle Außenoberflächenbehandlung bei der Produktion
- Die anatomische Form verringert die Ermüdung der Hände
- Besonders hautfreundlich und puderfrei durch intensive Reinigung/Waschen
- Erhältlich in 6 Größen, einschließlich Zwischengrößen für optimale Passform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Latex |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | 6,5 |
| Dicke (metrisch) | 0,21 mm |
| Länge (metrisch) | 270 mm |