Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe
Catalog Number 10723173
36.21 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7,5
8
8,5
9
Die pulverfreien Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummischutzhandschuhe bieten einen ausgezeichneten Griff. Die Handschuhe mit gerolltem Aufschlag sind innen glatt, während die äußere mikoraue Oberfläche selbst bei Nässe einen festen Griff bietet.
  • Höchster Tragekomfort und besonders einfaches Anziehen dank der speziellen Innenbeschichtung
  • Sehr gute Greifeigenschaften durch die spezielle Außenoberflächenbehandlung bei der Produktion
  • Die anatomische Form verringert die Ermüdung der Hände
  • Besonders hautfreundlich und puderfrei durch intensive Reinigung/Waschen
  • Erhältlich in 6 Größen, einschließlich Zwischengrößen für optimale Passform
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Ja
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Länge (metrisch) 270 bis 285 mm