missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SENP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13299548
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13299548 100 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13299548 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA522117

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, Molt-4. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SUMO is a small ubiquitin-like protein that can be covalently conjugated to other proteins. SENP2 is one of a group of enzymes that process newly synthesized SUMO1, SUMO2, and SUMO3 into the conjugatable mature forms and catalyze the deconjugation of these same SUMO proteins from their targeted substrates. SENP2 may also down-regulate CTNNB1 levels and thereby modulate the Wnt pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SENP2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen SENP2
Gen-Zugriffsnummer Q9HC62
Gen-Alias 2310007L05Rik; 4930538C18Rik; AI646780; AW554757; Axam; Axam2; Axin-associating molecule; CT; EGK_11819; KIAA1331; mKIAA1331; Senp2; sentrin/SUMO-specific protease SENP2; Sentrin-specific protease 2; Smt3ip2; SMT3-specific isopeptidase 2; SUMO specific peptidase 2; SUMO/sentrin specific peptidase 2; SUMO/sentrin specific protease 2; SUMO-1 protease 1; SUMO-1 protease-1; SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2; SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 2; SUMO-1/Smt3-specific isopeptidase 2; Supr1; SuPr-1
Gensymbole SENP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human SENP2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59343
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.