Learn More
Ansell Edmont™ Sensilite™ Leichte schwarze Handschuhe der Serie 48-121 aus Polyurethan
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Für die Montage von kleinen Teilen wie kleinen Lagern, Gelenken und Federn
- Polyester-Futter
- Gestrickter Aufbau
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 388:3121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 7 |
Modell | 48-121 |
Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
Auskleidung | Polyester |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |