Learn More
WTW™ SensoLyt ORP 900-P
ORP-Elektroden liefern ein empfindliches Spannungssignal aus Reaktionen in wässrigen Lösungen, bei denen die Reaktionspartner Ladungen auf der Pt Metalloberfläche der Elektrode austauschen.
Marke:  WTW™ 103749
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 15364912
  • 610.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ORP-Elektroden liefern ein empfindliches Spannungssignal aus Reaktionen in wässrigen Lösungen, bei denen die Reaktionspartner Ladungen auf der Pt-Metalloberfläche der Elektrode austauschen. Die Skala ist vergleichbar mit der pH-Messung. Typische Einsatzgebiete sind die Überwachung des Desinfektionseffekts, die Bestimmung von ORP-Potentialen in biochemischen Reaktionen, Messungen in Wasser unterschiedlicher Qualität und vieles mehr. Genau hier kommt das Konzept der IDS-Sensoren ins Spiel. Die digitale Datenübertragung ist vor Interferenzen geschützt, ermöglicht den Einsatz langer Kabel und gestattet wichtige Zusatzinformationen, wie Kalibrierungsdaten und Sensoreigenschaften. Die bewährten ORP-Elektroden von WTW sind jetzt als nachhaltige Steckkopfversionen erhältlich. Der universelle Steckkopf passt in den Sensor mit Funkfunktionalität – störende Kabel sind nicht mehr erforderlich. Außerdem kann er an AS/IDS-x-Kabel mit Längen von bis zu 100 m angeschlossen werden. Mit dieser neuen Technologie erweitert WTW das Anwendungsspektrum und den Messkomfort seiner ORP-Elektroden erheblich.
Spezifikation
Spezifikation
IDS-pH-Kombinationselektrode
Polymer-Elektrolyt- und Glasschaft, integrierter Temperatursensor, Elektrode mit wasserdichtem Steckerkopf zum Anschluss an Kabel AS/IDS-x oder MPP IDS.
Anschluss an ein MPP IDS oder AS/IDS-x