Learn More
WTW™ Elektrode Sentix 91
PH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messungen, aber auch für Routinemessungen im Labor
Marke:  WTW™ 103695
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10727804
  • 560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.
Spezifikation
Spezifikation
Festes Kabel
Glasschaft, Platinmembran
0°bis 100 °C
Vario pH-Messgerät
SenTix™ 91
Tauchen Sie die Kombinationslektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+ frei), pH-Kombinationselektroden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden.
1 m
Platin
0 bis 14
SenTix™ PLUS-Elektrode:
DIN, Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel
Eingebauter NTC-Widerstand mit 30 Kiloohm
0°bis 100 °C
170 mm