Learn More
WTW™ pH-Elektrode SenTix RJD
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 2 bis 13 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 bis 80 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgerät |
| Enthält | DIN, 4 mm-Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel |
| Modell | SenTix™ RJD |
| Sonde | Eingebauter NTC-Widerstand mit 30Kiloohm |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m; |
| Mehr anzeigen |