Learn More
Sepabeads™ SP207, synthetisches Adsorptionsharz, hochporöser Typ, 120 g/l auf bromiertem PS-DVB, P.R. 110 Angström, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15405045
Click to view available options
Menge:
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Die Bromierung des aromatischen Rings bietet eine erhöhte Hydrophobizität und damit eine erhöhte Selektivität für hydrophobe Moleküle im Vergleich zu herkömmlichen synthetischen Styrol/DVB-Adsorbentien wie Diaion™ HP20 Harz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sepabeads™ SP207, synthetic adsorbent resin
Physikalische Form P.V. 1.0 ml/g Beads
Namenshinweis Highly porous type, 120g/L on brominated PS-DVB
CAS 87924-01-4
Partikelgröße 250μm, P.R. 110Å
Summenformel C18H18
Dichte 1.19 g/mL
Farbe Braun
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
InChI-Schlüssel CHRJZRDFSQHIFI-UHFFFAOYSA-N
Oberfläche 600m2/g
SMILES C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
IUPAC-Name 1,2-Bis(ethenyl)benzol, Styrol
Molekulargewicht (g/mol) 234.342
PubChem CID 174664