Learn More
Kartell™ Sedimentiergefäß, 500ml, PMP (TPX), graduiert, mit Stopfen NS29/32
Beschreibung
Increase precision control of flow with a needle control funnel. Kartell™ Graduated Separating Funnel features detachable attachments for easy cleaning.
- Glasklarer Trichter
- Permanent eingeprägte Graduierungen
- Mit Nadelventil für präzise Flusskontrolle
- Nicht benetzbar
- Zur gründlichen Reinigung können das Oberteil abgeschraubt und das Ventil abgenommen werden
- Autoklavierbar
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Mit Stopper
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Graduierungen | , 2 oz., 5 ml, 25 ml |
| Anzahl Stopfen | NS DIN 29/32 |