Learn More
Duran™ Scheidetrichterhähne mit kurzem Trichter
388.00 € - 765.00 €
Spezifikation
Typ | Wasserhahn Scheidetrichter |
---|---|
Material | Glas |
Enthält | Kurzer Trichter |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15824748
|
Duran™
286430807 |
Stopfen Nr.: NS 12,5 |
388.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844748
|
Duran™
286431203 |
Stopfen Nr.: NS 18,8 |
635.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834748
|
Duran™
286431006 |
Stopfen Nr.: NS 14,5 |
765.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Wasserhahn Scheidetrichter | |
Glas | |
Kurzer Trichter |